Drukuj
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
OR11080-100G OR11080-25G OR11080-5G
APOSOR11080-100GEA 1060 PLN
APOSOR11080-100G APOSOR11080-25G APOSOR11080-5G
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Formuła: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188.23 g/mol
Temp. topnienia: 185…188 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051846
Numer CAS: 493-72-1