Drukuj
4-Metylobenzofenon 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Methylbenzophenone, Phenyl(p-tolyl)methanone
OR11067-1KG OR11067-250G OR11067-50G
APOSOR11067-1KGEA 371 PLN
APOSOR11067-1KG APOSOR11067-250G APOSOR11067-50G
4-Metylobenzofenon 99%
4-Metylobenzofenon
Formuła: C₁₄H₁₂O
MW: 196.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 326 °C
Temp. topnienia: 56.5…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008553
Numer CAS: 134-84-9
Klasyfikacja Merck : 12,07470