Drukuj
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
OR110642-100G OR110642-25G
APOSOR110642-100GEA 1220 PLN
APOSOR110642-100G APOSOR110642-25G
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 95%
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formuła: C₄H₇N₃
Temp. Wrzenia: 110…112 °C/2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05667135
Numer CAS: 69843-13-6