Drukuj
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Tetrahydropyranyl methanesulphonate
OR110580-1G OR110580-5G
APOSOR110580-1GEA 110 PLN
APOSOR110580-1G APOSOR110580-5G
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Formuła: C₆H₁₂O₄S
MW: 180.218 g/mol
Temp. topnienia: 46…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11505063
Numer CAS: 134419-59-3