Drukuj
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11054-100G OR11054-25G OR11054-5G
APOSOR11054-100GEA 566 PLN
APOSOR11054-100G APOSOR11054-25G APOSOR11054-5G
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
Temp. topnienia: 46…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02070020
Numer CAS: 23056-40-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III