Drukuj
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
OR110467-25G OR110467-10G
APOSOR110467-25GEA 160 PLN
APOSOR110467-25G APOSOR110467-10G
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formuła: C₅H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 141…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00649381
Numer CAS: 15366-34-4