Drukuj
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR110415-1G OR110415-10G OR110415-5G
APOSOR110415-1GEA 801 PLN
APOSOR110415-1G APOSOR110415-10G APOSOR110415-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formuła: C₉H₇BrN₂O
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00491620
Numer CAS: 41421-03-8