Drukuj
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
OR110404-1G OR110404-5G OR110404-250MG
APOSOR110404-1GEA 189 PLN
APOSOR110404-1G APOSOR110404-5G APOSOR110404-250MG
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 120 °C/6mmHg
Temp. topnienia: 49…52 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00792887
Numer CAS: 6924-68-1