Drukuj
Kwas 4-bromo-3,5-dihydroksybenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11038-100G OR11038-500G OR11038-250G
APOSOR11038-100GEA 801 PLN
APOSOR11038-100G APOSOR11038-500G APOSOR11038-250G
Kwas 4-bromo-3,5-dihydroksybenzoesowy 98%
Kwas 4-bromo-3,5-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₅BrO₄
Temp. topnienia: 268…276 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002513
Numer CAS: 16534-12-6
Numer WE (dawny EINECS): 240-606-4