Drukuj
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR110357-10G OR110357-1G OR110357-5G
APOSOR110357-10GEA 2850 PLN
APOSOR110357-10G APOSOR110357-1G APOSOR110357-5G
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formuła: C₉H₁₀N₂O
MW: 162.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00829059
Numer CAS: 64038-03-5