Drukuj
2,6-Dichloropirazyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11034-100G OR11034-250G OR11034-25G
APOSOR11034-100GEA 131 PLN
APOSOR11034-100G APOSOR11034-250G APOSOR11034-25G
2,6-Dichloropirazyna 98%
2,6-Dichloropirazyna
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂
Temp. topnienia: 53…56 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006125
Numer CAS: 4774-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-316-8