Drukuj
tert-butylan potasowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11033-100G OR11033-500G OR11033-1KG
APOSOR11033-100GEA 508 PLN
APOSOR11033-100G APOSOR11033-500G APOSOR11033-1KG
tert-butylan potasowy 97%
tert-butylan potasowy
Formuła: C₄H₉KO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012162
Numer CAS: 865-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-740-3
Jednostka: 3206
ADR: 4.2+8,II