octan potasu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR11032-10KG
OR11032-5KG
OR11032-1KG
APOSOR11032-10KGEA
3480
PLN
APOSOR11032-10KG
APOSOR11032-5KG
APOSOR11032-1KG
octan potasu 99%
octan potasu
Formuła:
CH₃COOK Temp. topnienia: 303…307 °C Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012458 Numer CAS: 127-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2 |