Drukuj
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR110278-1G OR110278-5G
APOSOR110278-1GEA 1390 PLN
APOSOR110278-1G APOSOR110278-5G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formuła: C₇H₄BrClN₂
MW: 231.48 g/mol
Temp. topnienia: 105…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08667858
Numer CAS: 886371-28-4