Drukuj
Ester pinakolowy kwasu 4-pirydynoboronowego
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11025-25G OR11025-100G
APOSOR11025-25GEA 508 PLN
APOSOR11025-25G APOSOR11025-100G
Ester pinakolowy kwasu 4-pirydynoboronowego
Ester pinakolowy kwasu 4-pirydynoboronowego
Formuła: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205.06 g/mol
Temp. topnienia: 153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01319051
Numer CAS: 181219-01-2