Drukuj
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11024-100G OR11024-25G OR11024-5G
APOSOR11024-100GEA 743 PLN
APOSOR11024-100G APOSOR11024-25G APOSOR11024-5G
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205.06 g/mol
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03084758
Numer CAS: 329214-79-1