Drukuj
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR11023-5G OR11023-25G OR11023-100G
APOSOR11023-5GEA 110 PLN
APOSOR11023-5G APOSOR11023-25G APOSOR11023-100G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194.039 g/mol
Temp. topnienia: 142…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03453063
Numer CAS: 269410-08-4