Drukuj
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 8-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR110151-1G OR110151-250MG OR110151-5G
APOSOR110151-1GEA 487 PLN
APOSOR110151-1G APOSOR110151-250MG APOSOR110151-5G
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formuła: C₈H₄BrN₃
MW: 222.05 g/mol
Temp. topnienia: 184…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14584821
Numer CAS: 1221791-93-0