Drukuj
Ester pinakolowy kwasu 4-hydroksyfenyloboronowego 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
OR11014-25G OR11014-5G OR11014-100G
APOSOR11014-25GEA 232 PLN
APOSOR11014-25G APOSOR11014-5G APOSOR11014-100G
Ester pinakolowy kwasu 4-hydroksyfenyloboronowego 98%
Ester pinakolowy kwasu 4-hydroksyfenyloboronowego
Formuła: C₁₂H₁₇BO₃
MW: 220.08 g/mol
Temp. topnienia: 113…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093756
Numer CAS: 269409-70-3