Drukuj
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11013-5G OR11013-25G
APOSOR11013-5GEA 122 PLN
APOSOR11013-5G APOSOR11013-25G
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₁₇BO₃
Temp. topnienia: 94…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093755
Numer CAS: 214360-76-6