Drukuj
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
OR11012-1G OR11012-5G
APOSOR11012-1GEA 110 PLN
APOSOR11012-1G APOSOR11012-5G
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₁₇BO₃
Temp. Wrzenia: 282 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093754
Numer CAS: 269409-97-4