Drukuj
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid Ethyl Ester, 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-Amino-4-carbethoxy-1-phenylpyrazole, Ethyl 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR110031-25G OR110031-5G
APOSOR110031-25GEA 290 PLN
APOSOR110031-25G APOSOR110031-5G
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formuła: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 231.26 g/mol
Temp. topnienia: 98…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020731
Numer CAS: 16078-71-0