Drukuj
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR11001-100G OR11001-25G OR11001-5G
APOSOR11001-100GEA 443 PLN
APOSOR11001-100G APOSOR11001-25G APOSOR11001-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 99%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208.07 g/mol
Temp. topnienia: 59…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03789259
Numer CAS: 761446-44-0