Drukuj
4-Iodo-1H-pyrazole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10990-100G OR10990-25G OR10990-500G
APOSOR10990-100GEA 197 PLN
APOSOR10990-100G APOSOR10990-25G APOSOR10990-500G
4-Iodo-1H-pyrazole 99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formuła: C₃H₃IN₂
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005244
Numer CAS: 3469-69-0
Numer WE (dawny EINECS): 222-434-1