Drukuj
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Ethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, Ethyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR10987-25G OR10987-5G
APOSOR10987-25GEA 1290 PLN
APOSOR10987-25G APOSOR10987-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276.136 g/mol
Temp. topnienia: 59…62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03453660
Numer CAS: 269409-99-6