Drukuj
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,7-Diaza-1,9-nonanediamine, N1,N1'-(Propane-1,3-diyl)bis(ethane-1,2-diamine), 1,4,8,11-Tetraazaundecane
OR10977-25G OR10977-5G OR10977-100G
APOSOR10977-25GEA 305 PLN
APOSOR10977-25G APOSOR10977-5G APOSOR10977-100G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Formuła: C₇H₂₀N₄
Temp. Wrzenia: 280 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008174
Numer CAS: 4741-99-5
Jednostka: 2735
ADR: 8,III