Drukuj
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
OR10959-100G OR10959-25G
APOSOR10959-100GEA 145 PLN
APOSOR10959-100G APOSOR10959-25G
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine
Formuła: C₅H₆ClN₃O
Temp. topnienia: 168…176 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00233535
Numer CAS: 5734-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 410-050-9