Drukuj
Kwas p-anizydowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
OR10957-1KG OR10957-250G OR10957-5KG
APOSOR10957-1KGEA 290 PLN
APOSOR10957-1KG APOSOR10957-250G APOSOR10957-5KG
Kwas p-anizydowy 98%
Kwas p-anizydowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 275…280 °C
Temp. topnienia: 182…185 °C
Gęstość: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002542
Numer CAS: 100-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-818-5