Drukuj
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10945-100G OR10945-500G
APOSOR10945-100GEA 110 PLN
APOSOR10945-100G APOSOR10945-500G
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
Formuła: C₃H₈ClN
Temp. topnienia: 145…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012913
Numer CAS: 6276-54-6
Numer WE (dawny EINECS): 228-474-6