Drukuj
5-Chloro-2-benzothiazolinone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one, 5-Chloro-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
OR10944-25G OR10944-5G
APOSOR10944-25GEA 406 PLN
APOSOR10944-25G APOSOR10944-5G
5-Chloro-2-benzothiazolinone
5-Chloro-2-benzothiazolinone
Formuła: C₇H₄ClNOS
MW: 185.63 g/mol
Temp. topnienia: 237 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060125
Numer CAS: 20600-44-6