Drukuj
Alkohol 2-aminobenzylowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
OR10943-250G OR10943-50G
APOSOR10943-250GEA 580 PLN
APOSOR10943-250G APOSOR10943-50G
Alkohol 2-aminobenzylowy
Alkohol 2-aminobenzylowy
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 160 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 81…84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007749
Numer CAS: 5344-90-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-293-7