Drukuj
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10940-5G OR10940-100G OR10940-25G
APOSOR10940-5GEA 313 PLN
APOSOR10940-5G APOSOR10940-100G APOSOR10940-25G
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 98%
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
Formuła: C₈H₆ClNO
Temp. topnienia: 194…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191927
Numer CAS: 17630-75-0
Numer WE (dawny EINECS): 412-200-9