Drukuj
1,10-Diaza-18-korona-6 (1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-diazacyklooktadekan, Kryptofix® 22)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
OR10939-1G OR10939-5G
APOSOR10939-1GEA 566 PLN
APOSOR10939-1G APOSOR10939-5G
1,10-Diaza-18-korona-6 (1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-diazacyklooktadekan, Kryptofix® 22)
1,10-Diaza-18-korona-6 (1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-diazacyklooktadekan, Kryptofix® 22)
Formuła: C₁₂H₂₆N₂O₄
MW: 262.35 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005112
Numer CAS: 23978-55-4