Drukuj
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10935-1G OR10935-5G
APOSOR10935-1GEA 108 PLN
APOSOR10935-1G APOSOR10935-5G
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₀O₃
Temp. topnienia: 29…34 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094950
Numer CAS: 3199-61-9