Drukuj
Kwas 3-etoksyfenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR10932-100G OR10932-25G
APOSOR10932-100GEA 2710 PLN
APOSOR10932-100G APOSOR10932-25G
Kwas 3-etoksyfenyloboronowy 98%
Kwas 3-etoksyfenyloboronowy
Formuła: C₈H₁₁BO₃
MW: 165.98 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274219
Numer CAS: 90555-66-1