Drukuj
Dibenzo-30-crown-10 (dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontane)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6,7,9,10,12,13,15,16,23,24,26,27,29,30,32,33-Hexadecahydrodibenzo[b,q][1,4,7,10,13,16,19,22,25,28]decaoxacyclotriacontine, Dibenzo-30-crown-10-ether
OR10923-1G OR10923-5G
APOSOR10923-1GEA 940 PLN
APOSOR10923-1G APOSOR10923-5G
Dibenzo-30-crown-10 (dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontane)
Dibenzo-30-crown-10 (dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontane)
Formuła: C₂₈H₄₀O₁₀
MW: 536.62 g/mol
Temp. topnienia: 104…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054624
Numer CAS: 17455-25-3