Drukuj
Eter koronowy / 18-Korona-6 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
OR10919-100G OR10919-25G
APOSOR10919-100GEA 124 PLN
APOSOR10919-100G APOSOR10919-25G
Eter koronowy / 18-Korona-6 98%
Eter koronowy / 18-Korona-6
Formuła: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 116 °C/0.2mmHg
Temp. topnienia: 37…45 °C
Gęstość: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005113
Numer CAS: 17455-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 241-473-5
Klasyfikacja Merck : 13,02630