Drukuj
Eter koronowy / 15-Korona-5 (1,4,7,10,13-Pentaoksacyklopentadekan, Jonfory V dla jonów ołowiu) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR10918-100G OR10918-25G OR10918-5G
APOSOR10918-100GEA 465 PLN
APOSOR10918-100G APOSOR10918-25G APOSOR10918-5G
Eter koronowy / 15-Korona-5 (1,4,7,10,13-Pentaoksacyklopentadekan, Jonfory V dla jonów ołowiu) 98%
Eter koronowy / 15-Korona-5 (1,4,7,10,13-Pentaoksacyklopentadekan, Jonfory V dla jonów ołowiu)