Drukuj
3,4-Dichlorobenzonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10910-100G OR10910-500G
APOSOR10910-100GEA 429 PLN
APOSOR10910-100G APOSOR10910-500G
3,4-Dichlorobenzonitryl 98%
3,4-Dichlorobenzonitryl
Formuła: C₇H₃Cl₂N
MW: 172.01 g/mol
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016379
Numer CAS: 6574-99-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III