Drukuj
Salicylonitryl
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Cyanophenol, o-Hydroxybenzonitrile, 2-Cyanophenol, 2-Hydroxybenzonitrile
OR10908-25G OR10908-5G
APOSOR10908-25GEA 124 PLN
APOSOR10908-25G APOSOR10908-5G
Salicylonitryl
Salicylonitryl
Formuła: C₇H₅NO
Temp. Wrzenia: 148…149 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002145
Numer CAS: 611-20-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-671-4