Drukuj
4-Hydroksybenzonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
OR10907-100G OR10907-500G OR10907-25G
APOSOR10907-100GEA 203 PLN
APOSOR10907-100G APOSOR10907-500G APOSOR10907-25G
4-Hydroksybenzonitryl 98%
4-Hydroksybenzonitryl
Formuła: C₇H₅NO
Temp. Wrzenia: 146 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 110…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002312
Numer CAS: 767-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-175-2