Drukuj
3,4-Dichlorobenzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10905-100G OR10905-25G
APOSOR10905-100GEA 443 PLN
APOSOR10905-100G APOSOR10905-25G
3,4-Dichlorobenzaldehyd 97%
3,4-Dichlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 247…248 °C
Temp. topnienia: 39…42 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003351
Numer CAS: 6287-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 228-520-5
Jednostka: 1759
ADR: 8 III