Drukuj
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10904-5G OR10904-25G OR10904-100G
APOSOR10904-5GEA 110 PLN
APOSOR10904-5G APOSOR10904-25G APOSOR10904-100G
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 231…233 °C
Temp. topnienia: 53…58 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156140
Numer CAS: 6361-23-5