Drukuj
2,3-Dichlorobenzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10903-1KG OR10903-250G OR10903-50G
APOSOR10903-1KGEA 975 PLN
APOSOR10903-1KG APOSOR10903-250G APOSOR10903-50G
2,3-Dichlorobenzaldehyd 97%
2,3-Dichlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 143…145 °C/30mmHg
Temp. topnienia: 62…64 °C
Gęstość: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010127
Numer CAS: 6334-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-711-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II