Drukuj
2-Methylallylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10897-5G OR10897-25G
APOSOR10897-5GEA 566 PLN
APOSOR10897-5G APOSOR10897-25G
2-Methylallylamine 98%
2-Methylallylamine
Formuła: C₄H₉N
Temp. Wrzenia: 78 °C
Gęstość: 0,78 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00053646
Numer CAS: 2878-14-0
Numer WE (dawny EINECS): 220-724-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,II