Drukuj
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Methylsulphonylamino)phenylacetic Acid
OR10894-1G OR10894-5G
APOSOR10894-1GEA 870 PLN
APOSOR10894-1G APOSOR10894-5G
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229.26 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411195
Numer CAS: 56205-88-0
Jednostka: 1759
ADR: 8 III