Drukuj
Ester etylowy kwasu aminotiooksooctowego 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Thiooxamic acid ethyl ester, Ethyl amino(thioxo)acetate, Ethyl 2-amino-2-thioxoacetate
OR10873-5G OR10873-25G OR10873-100G
APOSOR10873-5GEA 110 PLN
APOSOR10873-5G APOSOR10873-25G APOSOR10873-100G
Ester etylowy kwasu aminotiooksooctowego 97%
Ester etylowy kwasu aminotiooksooctowego
Formuła: C₄H₇NO₂S
MW: 133.17 g/mol
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074903
Numer CAS: 16982-21-1