Drukuj
Ester etylowy kwasu (4-aminofenylo)octowego 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-aminophenylacetate, Ethyl (4-aminophenyl)acetate
OR10871-100G OR10871-25G
APOSOR10871-100GEA 783 PLN
APOSOR10871-100G APOSOR10871-25G
Ester etylowy kwasu (4-aminofenylo)octowego 98%
Ester etylowy kwasu (4-aminofenylo)octowego
Formuła: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017569
Numer CAS: 5438-70-0