Drukuj
jodobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Phenyliodide
OR1085-100G OR1085-500G OR1085-25G
APOSOR1085-100GEA 255 PLN
APOSOR1085-100G APOSOR1085-500G APOSOR1085-25G
jodobenzen 98%
jodobenzen
Formuła: C₆H₅I
MW: 204.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 188…189 °C
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1.826 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001029
Numer CAS: 591-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-719-6
Klasyfikacja Merck : 13,05051