Drukuj
2,4-Dibromotiofen, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10849-25G OR10849-5G
APOSOR10849-25GEA 574 PLN
APOSOR10849-25G APOSOR10849-5G
2,4-Dibromotiofen, Technical Grade
2,4-Dibromotiofen
Formuła: C₄H₂Br₂S
Temp. Wrzenia: 215 °C
Gęstość: 2,157 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00043889
Numer CAS: 3140-92-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III